3-Hydroxy-4,5-dimethyl-2(5H)-furanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Hydroxy-4,5-dimethylfuran-2(5H)-one, 4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one
OR941750-25G
APOSOR941750-25GEA 78.3 EUR
APOSOR941750-25G
3-Hydroxy-4,5-dimethyl-2(5H)-furanon 95%
3-Hydroxy-4,5-dimethyl-2(5H)-furanon
Formel: C₆H₈O₃
Molecular Weight: 128,13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059957
CAS-Nummer: 28664-35-9