(tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR941768-1G
OR941768-5G
APOSOR941768-1GEA
0
EUR
APOSOR941768-1G
APOSOR941768-5G
(tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde 95%
(tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde
Formel:
C₈H₁₈O₂Si Siedepunkt: 165…167 °C Dichte: 0,915 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 60 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01321229 CAS-Nummer: 102191-92-4 UN: 1989 ADR: 3,III |