3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR942220-1G
APOSOR942220-1GEA 314 EUR
APOSOR942220-1G
3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzoic acid 97%
3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzoic acid
Formel: C₁₃H₁₇NO₂
Molecular Weight: 219,29 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05841589
CAS-Nummer: 158861-24-6