3-(2-Ethylhexyloxy)-1,2-propanediol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Glycerol alpha-(2-Ethylhexyl) Ether, 3-((2-Ethylhexyl)oxy)propane-1,2-diol
OR942257-1KG OR942257-250G OR942257-25G OR942257-100G
APOSOR942257-1KGEA 518 EUR
APOSOR942257-1KG APOSOR942257-250G APOSOR942257-25G APOSOR942257-100G
3-(2-Ethylhexyloxy)-1,2-propanediol
3-(2-Ethylhexyloxy)-1,2-propanediol
Formel: C₁₁H₂₄O₃
Molecular Weight: 204,31 g/mol
Dichte: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 152 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03790878
CAS-Nummer: 70445-33-9