1,1-Cyclohexanediacetic anhydride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Oxaspiro[5.5]undecane-2,4-dione, 3,3-Pentamethyleneglutaric Anhydride, 1,1-Cyclohexanediacetic Anhydride, 3-Oxaspiro[5.5]-2,4-undecanedione
OR942282-100G OR942282-25G
APOSOR942282-100GEA 104 EUR
APOSOR942282-100G APOSOR942282-25G
1,1-Cyclohexanediacetic anhydride 97%
1,1-Cyclohexanediacetic anhydride
Formel: C₁₀H₁₄O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040292
CAS-Nummer: 1010-26-0