Methyl-2,4-dimethoxybenzoat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,4-Dimethoxybenzoesäuremethylester
OR942370-25G
APOSOR942370-25GEA 252 EUR
APOSOR942370-25G
Methyl-2,4-dimethoxybenzoat 95%
Methyl-2,4-dimethoxybenzoat
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Molecular Weight: 196,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070649
CAS-Nummer: 2150-41-6