6-tert-Butyl-o-kresol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-tert-Butyl-2-hydroxy-3-methylbenzol, 2-tert-Butyl-6-methylphenol, 3-tert-Butyl-2-hydroxytoluol
OR942617-25G OR942617-100G OR942617-500G
APOSOR942617-25GEA 132 EUR
APOSOR942617-25G APOSOR942617-100G APOSOR942617-500G
6-tert-Butyl-o-kresol 95%
6-tert-Butyl-o-kresol
Formel: C₁₁H₁₆O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002239
CAS-Nummer: 2219-82-1