2-Methylanisol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Kresolmethylether, o-Methoxytoluol

OR9430-250G OR9430-50G
APOSOR9430-250GEA 207 EUR
APOSOR9430-250G APOSOR9430-50G
2-Methylanisol 99%
2-Methylanisol
Formel: C₈H₁₀O
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 170…172 °C
Schmelzpunkt: –34 °C
Dichte: 0,985 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008373
CAS-Nummer: 578-58-5
EINECS: 209-426-3
UN: 3271
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR