3-Methoxysalicylalkohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(Hydroxymethyl)-6-methoxyphenol, 2-Hydroxy-3-methoxybenzylalkohol, (2-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methanol, 2-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)anisol
OR943121-25G OR943121-5G
APOSOR943121-25GEA 148 EUR
APOSOR943121-25G APOSOR943121-5G
3-Methoxysalicylalkohol 95%
3-Methoxysalicylalkohol
Formel: C₈H₁₀O₃
Molecular Weight: 154.17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008362
CAS-Nummer: 4383-05-5