2,4-Dimethylbenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943193-1G
APOSOR943193-1GEA
111
EUR
APOSOR943193-1G
2,4-Dimethylbenzylamin 98%
2,4-Dimethylbenzylamin
Formel:
C₉H₁₃N Molecular Weight: 135,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00025575 CAS-Nummer: 94-98-4 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)