(R)-tert-Butyl (1-aminopropan-2-yl)carbamate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (R)-2-N-Boc-propane-1,2-diamine, tert-Butyl (R)-1-aminopropan-2-ylcarbamate
OR943505-1G OR943505-500MG
APOSOR943505-1GEA 654 EUR
APOSOR943505-1G APOSOR943505-500MG
(R)-tert-Butyl (1-aminopropan-2-yl)carbamate 97%
(R)-tert-Butyl (1-aminopropan-2-yl)carbamate
Formel: C₈H₁₈N₂O₂
Molecular Weight: 174,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11112229
CAS-Nummer: 100927-10-4