3-Azaspiro[5.5]undecane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943518-1G OR943518-250MG
APOSOR943518-1GEA 0 EUR
APOSOR943518-1G APOSOR943518-250MG
3-Azaspiro[5.5]undecane 95%
3-Azaspiro[5.5]undecane
Formel: C₁₀H₁₉N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011572
CAS-Nummer: 180-44-9