(4-Chloropyrazol-1-yl)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
OR943527-5G
APOSOR943527-5GEA 217 EUR
APOSOR943527-5G
(4-Chloropyrazol-1-yl)acetic acid 95%
(4-Chloropyrazol-1-yl)acetic acid
Formel: C₅H₅ClN₂O₂
Molecular Weight: 160,56 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036053
CAS-Nummer: 32089-46-6