1-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxin-6-yl)-ethylamine
OR943602-1G
OR943602-250MG
APOSOR943602-1GEA
209
EUR
APOSOR943602-1G
APOSOR943602-250MG
1-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethanamine 95%
1-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethanamine
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ Molecular Weight: 179,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01312297 CAS-Nummer: 122416-41-5 |