1-Chloro-2-(ethylsulphonyl)ethane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943614-1G OR943614-250MG
APOSOR943614-1GEA 487 EUR
APOSOR943614-1G APOSOR943614-250MG
1-Chloro-2-(ethylsulphonyl)ethane 95%
1-Chloro-2-(ethylsulphonyl)ethane
Formel: C₄H₉ClO₂S
Molecular Weight: 156,63 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01752806
CAS-Nummer: 25027-40-1