1-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943641-1G OR943641-250MG
APOSOR943641-1GEA 186 EUR
APOSOR943641-1G APOSOR943641-250MG
1-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone 95%
1-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone
Formel: C₇H₁₀N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03419815
CAS-Nummer: 21686-05-5