2-Methoxyquinoline-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR943652-1G
APOSOR943652-1GEA 77 EUR
APOSOR943652-1G
2-Methoxyquinoline-3-carbaldehyde 95%
2-Methoxyquinoline-3-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₉NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03864951
CAS-Nummer: 139549-06-7