2,5-Dichlorisonicotinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,5-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
OR9438-100G OR9438-25G
APOSOR9438-100GEA 260 EUR
APOSOR9438-100G APOSOR9438-25G
2,5-Dichlorisonicotinsäure
2,5-Dichlorisonicotinsäure
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
Schmelzpunkt: 235…240 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00466640
CAS-Nummer: 88912-26-9