5-Chlormethyl-2-oxazolidinon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR944569-1G OR944569-25G OR944569-5G
APOSOR944569-1GEA 0 EUR
APOSOR944569-1G APOSOR944569-25G APOSOR944569-5G
5-Chlormethyl-2-oxazolidinon 95%
5-Chlormethyl-2-oxazolidinon
Formel: C₄H₆ClNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005269
CAS-Nummer: 22625-57-6