Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR944579-250MG
APOSOR944579-250MGEA 249 EUR
APOSOR944579-250MG
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₇H₅N₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09414725
CAS-Nummer: 1086375-50-9