2-Pyridinthiol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Pyridin-2-thiol, 2-Mercaptopyridin
OR9448-100G
OR9448-25G
OR9448-5G
APOSOR9448-100GEA
78.3
EUR
APOSOR9448-100G
APOSOR9448-25G
APOSOR9448-5G
2-Pyridinthiol
2-Pyridinthiol
Formel:
C₅H₅NS Molecular Weight: 111.17 g/mol Siedepunkt: 259 Schmelzpunkt: 127…130 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00006285 CAS-Nummer: 2637-34-5 EINECS: 220-131-9 |