4-Amino-6-chlor-1H-indazol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Chloro-1H-indazol-4-amine
OR945030-100MG
OR945030-250MG
OR945030-1G
APOSOR945030-100MGEA
36.4
EUR
APOSOR945030-100MG
APOSOR945030-250MG
APOSOR945030-1G
4-Amino-6-chlor-1H-indazol 95+%
4-Amino-6-chloro-1H-indazole
Formel:
C₇H₆ClN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07781370 CAS-Nummer: 885519-32-4 |