3-Phenyl-1H-pyrazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3(5)-Phenyl-1H-pyrazole, 3-Phenylpyrazole
OR9451-1G
OR9451-5G
OR9451-25G
APOSOR9451-1GEA
21.9
EUR
APOSOR9451-1G
APOSOR9451-5G
APOSOR9451-25G
3-Phenyl-1H-pyrazol
3-Phenyl-1H-pyrazole
Formel:
C₉H₈N₂ Molecular Weight: 144,18 g/mol Siedepunkt: 314 °C Schmelzpunkt: 75…82 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00159654 CAS-Nummer: 2458-26-6 |