1-(2-Naphthyl)ethanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(Naphthalen-2-yl)ethanamine
OR945511-1G
APOSOR945511-1GEA 60.9 EUR
APOSOR945511-1G
1-(2-Naphthyl)ethanamine 95%
1-(2-Naphthyl)ethanamine
Formel: C₁₂H₁₃N
Molecular Weight: 171,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014321
CAS-Nummer: 1201-74-7