S-Butylthioacetat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: S-n-Butylthioacetate
OR945643-5G
APOSOR945643-5GEA 227 EUR
APOSOR945643-5G
S-Butylthioacetat 95%
S-Butylthioacetat
Formel: C₆H₁₂OS
Molecular Weight: 132,23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039956
CAS-Nummer: 928-47-2