1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR945825-1G OR945825-250MG
APOSOR945825-1GEA 183 EUR
APOSOR945825-1G APOSOR945825-250MG
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formel: C₆H₇N₃
Molecular Weight: 121.14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04969708
CAS-Nummer: 856860-16-7