1-Isopropyl-1H-1,2,4-triazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR945994-1G OR945994-250MG
APOSOR945994-1GEA 647 EUR
APOSOR945994-1G APOSOR945994-250MG
1-Isopropyl-1H-1,2,4-triazole 95%
1-Isopropyl-1H-1,2,4-triazole
Formel: C₅H₉N₃
Molecular Weight: 111.15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18889704
CAS-Nummer: 63936-02-7