2-Nitroimidazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Nitro-1H-imidazol
OR9460-5G OR9460-1G
APOSOR9460-5GEA 60.9 EUR
APOSOR9460-5G APOSOR9460-1G
2-Nitroimidazol 97%
2-Nitroimidazol
Formel: C₃H₃N₃O₂
Molecular Weight: 113.08 g/mol
Schmelzpunkt: 287 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005185
CAS-Nummer: 527-73-1
EINECS: 208-425-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00923