3-Brom-4-methylthiophen 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9461-1G
OR9461-25G
OR9461-5G
APOSOR9461-1GEA
40.8
EUR
APOSOR9461-1G
APOSOR9461-25G
APOSOR9461-5G
3-Brom-4-methylthiophen 97%
3-Bromo-4-methylthiophene
Formel:
C₅H₅BrS Siedepunkt: 179…183 °C Dichte: 1,584 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 78 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00130084 CAS-Nummer: 30318-99-1 |