1-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946386-1G OR946386-5G
APOSOR946386-1GEA 290 EUR
APOSOR946386-1G APOSOR946386-5G
1-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 96%
1-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₅NO₃
Molecular Weight: 185.22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04989720
CAS-Nummer: 43094-86-6