4-(2-Methoxyethoxy)benzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946440-10G OR946440-1G OR946440-5G
APOSOR946440-10GEA 502 EUR
APOSOR946440-10G APOSOR946440-1G APOSOR946440-5G
4-(2-Methoxyethoxy)benzaldehyde 98%
4-(2-Methoxyethoxy)benzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molecular Weight: 180.21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08144121
CAS-Nummer: 36824-00-7