3-Isopropoxybenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946447-1G
OR946447-5G
APOSOR946447-1GEA
62.5
EUR
APOSOR946447-1G
APOSOR946447-5G
3-Isopropoxybenzaldehyd 98%
3-Isopropoxybenzaldehyd
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01922005 CAS-Nummer: 75792-33-5 |