3-(2-Methoxyethoxy)benzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946448-1G OR946448-250MG
APOSOR946448-1GEA 364 EUR
APOSOR946448-1G APOSOR946448-250MG
3-(2-Methoxyethoxy)benzaldehyde 98%
3-(2-Methoxyethoxy)benzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08144122
CAS-Nummer: 73244-50-5