5-(3-Chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR946699-1G OR946699-5G
APOSOR946699-1GEA 190 EUR
APOSOR946699-1G APOSOR946699-5G
5-(3-Chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
5-(3-Chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formel: C₈H₆ClN₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01710628
CAS-Nummer: 1673-45-6