4-(3-Chlorpropylcarbamoyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(4-((3-Chloropropyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
OR9470-1G
OR9470-5G
APOSOR9470-1GEA
125
EUR
APOSOR9470-1G
APOSOR9470-5G
4-(3-Chlorpropylcarbamoyl)phenylboronsäure 97%
4-(3-Chlorpropylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₃BClNO₃ Molecular Weight: 241,4800 g/mol Schmelzpunkt: 169…171 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08235077 CAS-Nummer: 874460-03-4 |