4-Methoxy-3-methylphenylacetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR947347-1G OR947347-5G
APOSOR947347-1GEA 212 EUR
APOSOR947347-1G APOSOR947347-5G
4-Methoxy-3-methylphenylacetonitrile 95%
4-Methoxy-3-methylphenylacetonitrile
Formel: C₁₀H₁₁NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040891
CAS-Nummer: 75391-57-0