2-Brom-5-methoxy-4-methylanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR947349-10G OR947349-1G OR947349-5G
APOSOR947349-10GEA 514 EUR
APOSOR947349-10G APOSOR947349-1G APOSOR947349-5G
2-Brom-5-methoxy-4-methylanilin 98%
2-Brom-5-methoxy-4-methylanilin
Formel: C₈H₁₀BrNO
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11841053
CAS-Nummer: 532440-88-3