6-Nitro-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-NINA, 6-Nitro-1H-indazol
OR9475-25G
APOSOR9475-25GEA 24.8 EUR
APOSOR9475-25G
6-Nitro-1H-indazol
6-Nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₅N₃O₂
Molecular Weight: 163,14 g/mol
Schmelzpunkt: 180…182 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005695
CAS-Nummer: 7597-18-4
EINECS: 231-500-9