1-Bromo-1H-pyrazol-5-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR947550-1G OR947550-5G
APOSOR947550-1GEA 0 EUR
APOSOR947550-1G APOSOR947550-5G
1-Bromo-1H-pyrazol-5-amine 95%
1-Bromo-1H-pyrazol-5-amine
Formel: C₃H₄BrN₃
Molecular Weight: 161,990 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26142695
CAS-Nummer: 1823380-61-5