1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR947693-100MG
OR947693-1G
OR947693-250MG
APOSOR947693-100MGEA
219
EUR
APOSOR947693-100MG
APOSOR947693-1G
APOSOR947693-250MG
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 95%
1,2-Dimethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₆H₈N₂O₂ Molecular Weight: 140.142 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16659646 CAS-Nummer: 122222-09-7 |