2-Cyano-3,6-dichloropyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3,6-Dichloropicolinonitrile
OR947771-1G
OR947771-250MG
APOSOR947771-1GEA
77
EUR
APOSOR947771-1G
APOSOR947771-250MG
2-Cyano-3,6-dichloropyridine 95%
2-Cyano-3,6-dichloropyridine
Formel:
C₆H₂Cl₂N₂ Molecular Weight: 173 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00546824 CAS-Nummer: 1702-18-7 |