FA-Gly-OH 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR947916-1G
OR947916-5G
APOSOR947916-1GEA
190
EUR
APOSOR947916-1G
APOSOR947916-5G
FA-Gly-OH 95%
FA-Gly-OH
Formel:
C₉H₉NO₄ Molecular Weight: 195,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00080918 CAS-Nummer: 124882-74-2 |