2-Nitronaphthalin 98%

Lieferant: Apollo Scientific

OR948091-1G OR948091-25G OR948091-5G
APOSOR948091-1GEA 453 EUR
APOSOR948091-1G APOSOR948091-25G APOSOR948091-5G
2-Nitronaphthalin 98%
2-Nitronaphthalene
Formel: C₁₀H₇NO₂
Molecular Weight: 173,17 g/mol
Siedepunkt: 314 °C
Schmelzpunkt: 65…79 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 581-89-5
UN: 2538
ADR: 4.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR