2-Chloro-5-iodo-4-methylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR948230-5G
APOSOR948230-5GEA 121 EUR
APOSOR948230-5G
2-Chloro-5-iodo-4-methylpyridine 95%
2-Chloro-5-iodo-4-methylpyridine
Formel: C₆H₅ClIN
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD13185454
CAS-Nummer: 550347-54-1