3-Chlor-5-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Chloro-5-methoxybenzeneboronic acid
OR9487-1G OR9487-25G OR9487-5G OR9487-250MG
APOSOR9487-1GEA 43.7 EUR
APOSOR9487-1G APOSOR9487-25G APOSOR9487-5G APOSOR9487-250MG
3-Chlor-5-methoxyphenylboronsäure
3-Chlor-5-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₈BClO₃
Molecular Weight: 186.40 g/mol
Schmelzpunkt: 185…189 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095046
CAS-Nummer: 915201-07-9