3-(2-Nitroethyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9490-1G
OR9490-250MG
APOSOR9490-1GEA
716
EUR
APOSOR9490-1G
APOSOR9490-250MG
3-(2-Nitroethyl)phenylboronsäure 97%
3-(2-Nitroethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₀BNO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09258757 CAS-Nummer: 957034-42-3 |