2-Chlor-5-(hydroxymethyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9493-1G OR9493-5G OR9493-25G
APOSOR9493-1GEA 0 EUR
APOSOR9493-1G APOSOR9493-5G APOSOR9493-25G
2-Chlor-5-(hydroxymethyl)phenylboronsäure
2-Chlor-5-(hydroxymethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₈BClO₃
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06656270
CAS-Nummer: 1003042-59-8