[2-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinyl]methanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR949501-1G OR949501-250MG
APOSOR949501-1GEA 647 EUR
APOSOR949501-1G APOSOR949501-250MG
[2-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinyl]methanamine 95%
[2-(1-Pyrrolidinyl)-3-pyridinyl]methanamine
Formel: C₁₀H₁₅N₃
Molecular Weight: 177,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08690249
CAS-Nummer: 859850-79-6