2-Chloro-4-ethoxy-6-methyl-pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR949617-1G
OR949617-250MG
APOSOR949617-1GEA
119
EUR
APOSOR949617-1G
APOSOR949617-250MG
2-Chloro-4-ethoxy-6-methyl-pyrimidine 95%
2-Chloro-4-ethoxy-6-methylpyrimidine
Formel:
C₇H₉ClN₂O Molecular Weight: 172.62 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234338 CAS-Nummer: 37482-64-7 |