3-Methylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Methylhexalin
OR949642-25G
OR949642-500G
OR949642-5G
APOSOR949642-25GEA
0
EUR
APOSOR949642-25G
APOSOR949642-500G
APOSOR949642-5G
3-Methylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 95%
3-Methylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₇H₁₄O Molecular Weight: 114.19 g/mol Schmelzpunkt: -74 Flammpunkt: 69 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001446 CAS-Nummer: 591-23-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...